Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H66414.14 H66414.22 H66414.36
H66414.14EA 40.4 EUR
H66414.14 H66414.22 H66414.36
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Opgelet: Hygroscopic. Store under nitrogen.
Formule: C₉H₂₄ClNO₃Si
Dichtheid: 0,930
Vlampunt: 11 °C (52 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054225
CAS nummer: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) 48.0 - 52.0%
Refractive Index 1.3970