Veelzijdige microcentrifuges met hoge snelheid, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5428000.610 5427000.015 5427000.210 5427000.415 5427000.610 5428000.010 5428000.205 5428000.410 5427000.178
521-2647EA 7620 EUR
521-2647 521-4287 521-2634 521-2635 521-4288 521-2636 521-2646 521-2637 521-2785
Veelzijdige microcentrifuges met hoge snelheid, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Centrifuge Microcentrifuges
Deze unieke cross-over centrifuges combineren de beste eigenschappen van een microcentrifuge (klein oppervlak) en een multifunctionele centrifuge (veelzijdig) in één instrument.
  • Kunnen worden voorzien van 12 verschillende rotors voor vele toepassingen (microbuisjes, PCR-strips, cryobuisjes, conische buisjes, PCR-platen, deepwellplaten, objectglaasjes)
  • Vijf programmatoetsen voor eenvoudige toegang tot routineprogramma's
  • Slaat tot 50 gebruikergedefinieerde programma's op
  • Soft-touch sluiting van het deksel met één vinger voor een ergonomische werking
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model 5430 5430 R 5430
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage Lage impact op de fabricage
Max. inhoud 30×1,5/2,0 ml microtubes or 6×50 ml Falcon tubes 30×1,5/2,0 ml microtubes or 6×50 ml Falcon tubes 2× microwell plates
Max. toerental 17500 min⁻¹ 17500 min⁻¹ 4680 min⁻¹
Max. rcf 30130 ×g 30130 ×g 22040 ×g
Temperatuur –11...+40 °C
Versnellings-/remtijd <25/25 s <25/25 s <25/25 s
Programma's Up to 50 Up to 50 Up to 50
Tijdschakelaar 30 s - 99:59 h, continuous 30 s - 99:59 h, continuous 30 s - 99:59 h, continuous
Geluidsniveau < 58 dB(A) (with rotor F-45-30-11) < 54 dB(A) (with rotor F-45-30-11) < 58 dB(A) (with rotor A-2-MTP)
Voeding 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik 475 W 1050 W 475 W
b×d×h 335×415×250 mm 380×640×300 mm 335×415×250 mm
Gewicht 29 kg (without rotor) 56 kg (without rotor) 29 kg (without rotor)
Milieu certificering Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001