Natriumhypochloriet solution_SC 5% w/w, technical
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
212297.1214 212297.1211
APPC212297.1214EA 96.4 EUR
APPC212297.1214 APPC212297.1211
Natriumhypochloriet solution_SC 5% w/w, technical
Natriumhypochloriet
Formule: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Smeltpunt: -6
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08702
Order Now
Specification Test Results
Assay (iodometr.) 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)