FreeZone® Triad™ vriesdroogsysteem
Leverancier: Labconco
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FreeZone® Triad™
535-0412EA 43050 EUR
535-0413 LBCP7400040 LBCP794001040 535-0412 535-0411 535-0210
FreeZone® Triad™ vriesdroogsysteem
Vriesdrogers
De FreeZone Triad vriesdroger is een all inclusive tafelmodel vriesdroger voor 4 monsters aan de linkerzijde en ladedroger met functie voor het afdichten met dopjes. De lade kan tot 441×3 ml serumflesjes dragen en aan de 4 kleppen kunnen kolven, serum flessen of ampullen aangesloten worden. Monsters voor beide vriesdroogmanieren kunnen in één keer worden verwerkt. De voorvriesprocedure vindt ook in de kamer plaats, waardoor tijd en geld worden bespaard; een aparter vriezer en het overzetten van materiaal zijn niet nodig.
  • Microprocessorgestuurde temperatuurprogrammering vanaf −55 tot +50 °C tijdens stijging/daling en handhaving, en −75 °C tijdens het voorvriesproces
  • Visueel alarm voor temperatuur en vacuüm
  • Koelsystemen van 249 W met koelmogelijkheid tot −85 °C voor het verwerken van monsters met lage eutectische punten
  • Het systeem beschikt ook over een heetgasontdooiing met schakelaar en automatische uitschakeling na 3 uur of wanneer het koelmiddel een temperatuur van 65 °C bereikt
  • Roestvrijstalen condensaatbak met afvoerslang
De Triad is voorzien van een pneumatisch afsluitmechanisme: het tussenschot wordt gevuld en drukt de afsluitende plaat omlaag naar de legplaat. Gecomprimeerd gas is niet nodig.
Bestelinformatie: Verdere (niet inbegrepen) benodigdheden zijn: een vacuümpomp met een verplaatsing van ten minste 144 liter/min en een laagste druk van 0,002 mbar, een omkeer-IEC-stekker, een vacuümslangaansluiting met een diameter van ³/₄", en vriesdrooglaswerk tenzij bulkmateriaal wordt gevriesdroogd. Neem voor meer informatie contact op met het Avantor.