Cesium ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 141 EUR
43005.03 43005.06 43005.18
Cesium ≥99.8% (metals basis)
Cesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formule: Cs
Kookpunt: 705 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134037
CAS nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051