Magnesium ≥99.8% (metals basis), granules -12+50 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
00870.36
00870.A1
00870.A3
00870.36EA
110
EUR
00870.36
00870.A1
00870.A3
Magnesium ≥99.8% (metals basis), granules -12+50 mesh
Magnesium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formule:
Mg MW: 24.3 g/mol Kookpunt: 1107 Smeltpunt: 651 Dichtheid: 1.74 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085308 CAS nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |