Magnesium, ribbon, Width: 3.0 mm (0.12 in), Thickness: 0.15 mm (0.0059 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12811.15 12811.A0 12811.14 12811.51
12811.15EA 0 EUR
12811.15 12811.A0 12811.14 12811.51
Magnesium, ribbon, Width: 3.0 mm (0.12 in), Thickness: 0.15 mm (0.0059 in)
Magnesium
CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.78g/m Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Kookpunt: 1107
Smeltpunt: 651
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675