Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, annealed, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43297.09 43297.18
43297.09EA 133 EUR
43297.09 43297.18
Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, annealed, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Magnesium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.09g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Kookpunt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 651 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675