Magnesium ≥99.9% (metals basis), rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
43355.KFEA 39.8 EUR
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
Magnesium ≥99.9% (metals basis), rods, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnesium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈2.1g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Kookpunt: 1107
Smeltpunt: 651
Dichtheid: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675