Magnesium ≥99.8%, powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
10233.09EA 70.2 EUR
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
Magnesium ≥99.8%, powder -325 mesh
Magnesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
MW: 24.3 g/mol
Kookpunt: 1107
Smeltpunt: 651
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,05675