Magnesium ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 55.2 EUR
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnesium ≥97.0%, powder for synthesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formule: Mg
Kookpunt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 651 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 500 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Order Now
Specification Test Results
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %