Magnesium ≥99.8% (metals basis), turnings
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
10232.22
10232.36
10232.A4
10232.22EA
56.6
EUR
10232.22
10232.36
10232.A4
Magnesium ≥99.8% (metals basis), turnings
Magnesium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formule:
Mg MW: 24.3 g/mol Kookpunt: 1107 Smeltpunt: 651 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085308 CAS nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |