Magnesium ≥99%, turnings
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 22.9 EUR
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnesium ≥99%, turnings
Magnesium
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formule: Mg
Kookpunt: 1091 °C
Smeltpunt: 650 °C
Dichtheid: 1,738
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable