Aluminium 99.5%, pieces (2-10 mm)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
300210010
300210250
300212500
ACRO300210010EA
209
EUR
ACRO300210010
ACRO300210250
ACRO300212500
Aluminium 99.5%, pieces (2-10 mm)
Aluminium
Formule:
Al Kookpunt: 2327 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 660 °C Dichtheid: 2,7 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134029 CAS nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |
Specification Test Results
Appearance | Grey Pieces |
Particle size | 2 to 10 mm |
Total trace metal impurities | ≤0.5 % |