Aluminium ≥99.9% (metals basis), irregular shot ≤ 15 mm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
00632.36 00632.A3
00632.36EA 64.7 EUR
00632.36 00632.A3
Aluminium ≥99.9% (metals basis), irregular shot ≤ 15 mm
Aluminium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321