Aluminium ≥99.45% (metals basis), foil 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
10558.KJEA 84.1 EUR
10558.KJ 10558.KM 10558.KN
Aluminium ≥99.45% (metals basis), foil 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Aluminium
Purity: 99.45% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.17g/30x30cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321