Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
10747.G5EA 73.7 EUR
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321