Aluminium ≥99.999% (metals basis), draad, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10765.G1 10765.G5
10765.G1EA 52.8 EUR
10765.G1 10765.G5
Aluminium ≥99.999% (metals basis), draad, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈4.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321