Aluminium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
10778.BQ 10778.BU
10778.BQEA 173 EUR
10778.BQ 10778.BU
Aluminium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈10.35g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321