Aluminium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Aluminum
11493.BQ
11493.BU
11493.CZ
11493.BQEA
104
EUR
11493.BQ
11493.BU
11493.CZ
Aluminium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.87g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 660 °C Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134029 CAS nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |