Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Aluminum
14441.G5
14441.G1
14441.G9
14441.G5EA
181
EUR
14441.G5
14441.G1
14441.G9
Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al MW: 26.98 g/mol Kookpunt: 2327 Smeltpunt: 660 Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134029 CAS nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |