Aluminium, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
36293.22 36293.36
36293.22EA 59.2 EUR
36293.22 36293.36
Aluminium, shot ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Aluminium
CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321