Aluminium ≥99.9995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
38366.GA 38366.HC
38366.GAEA 176 EUR
38366.GA 38366.HC
Aluminium ≥99.9995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.03g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321