Aluminium ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
40417.09 40417.18 40417.30
40417.09EA 55.3 EUR
40417.09 40417.18 40417.30
Aluminium ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈140pc/10g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Evaporation or metallizing source material
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321