Aluminium ≥99.1% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.8 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
40707.6X 40707.YD 40707.6M
40707.6XEA 442 EUR
40707.6X 40707.YD 40707.6M
Aluminium ≥99.1% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.8 µm
Aluminium
Purity: 99.1% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321