Aluminium ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40761.FI 40761.GH 40761.HP
40761.FIEA 42.1 EUR
40761.FI 40761.GH 40761.HP
Aluminium ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable