Aluminium ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
40763.FI 40763.GH 40763.HP
40763.FIEA 83.6 EUR
40763.FI 40763.GH 40763.HP
Aluminium ≥99.99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈13.5g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321