Aluminium ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Aluminum
41358.FI
41358.GH
41358.FIEA
83.1
EUR
41358.FI
41358.GH
Aluminium ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Aluminium
Purity: 99.0%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.054g/50x50mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 660 °C Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134029 CAS nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |