Aluminium ≥99.9998% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
44327.09 44327.18
44327.09EA 105 EUR
44327.09 44327.18
Aluminium ≥99.9998% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminium
Purity: 99.9998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.14g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321