Aluminium ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
44329.09 44329.18
44329.09EA 110 EUR
44329.09 44329.18
Aluminium ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321