Aluminium ≥99.9998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
44335.G1 44335.G5
44335.G1EA 140 EUR
44335.G1 44335.G5
Aluminium ≥99.9998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.9998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321