Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Aluminum
44577.G5 44577.G9
44577.G5EA 99.6 EUR
44577.G5 44577.G9
Aluminium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.012g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321