Aluminium ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Aluminum
45001.36
45001.A1
45001.36EA
100
EUR
45001.36
45001.A1
Aluminium ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Aluminium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Molecular Formula: Al
Physical Form: Spheroid shape pellet 3/8" +/-1/4"
Odour: Odourless
Formule:
Al MW: 26.98 g/mol Kookpunt: 2327 Smeltpunt: 660 Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134029 CAS nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |