Aluminium ≥99.7% (metals basis), soluble APS 11 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aluminum
45031.A1 45031.A7 45031.30
45031.A1EA 193 EUR
45031.A1 45031.A7 45031.30
Aluminium ≥99.7% (metals basis), soluble APS 11 µm
Aluminium
Purity: 99.7% CAS No.: 7429-90-5 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134029
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2327
Smeltpunt: 660
Dichtheid: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 3208
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,00321