Aluminium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
11067.14
11067.30
11067.A1
11067.A7
11067.14EA
46.2
EUR
11067.14
11067.30
11067.A1
11067.A7
Aluminium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Aluminium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: APS 7-15 micron
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 1396
MDL No.: MFCD00134029
Formule:
Al Kookpunt: 2057 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134029 CAS nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 1396 ADR: 4.3,II |