Indium ≥99.99% (metals basis), pieces
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00149.09 00149.18
00149.09EA 104 EUR
00149.09 00149.18
Indium ≥99.99% (metals basis), pieces
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156 °C
Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134048
CAS nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971