Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10615.09
10615.18
10615.30
10615.09EA
157
EUR
10615.09
10615.18
10615.30
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formule:
In Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 156 °C Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134048 CAS nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |