Indium ≥99.9% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11026.09 11026.18 11026.30
11026.09EA 63.2 EUR
11026.09 11026.18 11026.30
Indium ≥99.9% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
MW: 114.82 g/mol
Kookpunt: 2000
Smeltpunt: 156
Dichtheid: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134048
CAS nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971