Indium ≥99.998% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11463.G3 11463.G6 11463.G9
11463.G3EA 169 EUR
11463.G3 11463.G6 11463.G9
Indium ≥99.998% (metals basis), draad, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156 °C
Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134048
CAS nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971