Indium ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40338.09 40338.18 40338.30
40338.09EA 148 EUR
40338.09 40338.18 40338.30
Indium ≥99.999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Spherical shot Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156 °C
Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134048
CAS nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971