Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40339.06
40339.18
40339.30
40339.06EA
95.8
EUR
40339.06
40339.18
40339.30
Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: Tolerance +/- 0.1mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formule:
In Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 156 °C Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134048 CAS nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |