Indium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43388.RQ 43388.Z8
43388.RQEA 89 EUR
43388.RQ 43388.Z8
Indium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.33g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
MW: 114.82 g/mol
Kookpunt: 2000
Smeltpunt: 156
Dichtheid: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134048
CAS nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971