Germanium 99.999% (trace metals basis), powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
193110100
193110500
ACRO193110100EA
193
EUR
ACRO193110100
ACRO193110500
Germanium 99.999% (trace metals basis), powder
Germanium
Formule:
Ge Kookpunt: 2830 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 937 °C Dichtheid: 5,35 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085310 CAS nummer: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,04415 |
Specification Test Results
Appearance | Grey to black Glistening crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |