Germanium ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00123.09 00123.18
00123.09EA 183 EUR
00123.09 00123.18
Germanium ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formule: Ge
Kookpunt: 2830 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085310
CAS nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415