Germanium ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10190.09 10190.18
10190.09EA 233 EUR
10190.09 10190.18
Germanium ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formule: Ge
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085310
CAS nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III