Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10191.09
10191.18
10191.09EA
209
EUR
10191.09
10191.18
Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Germanium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-56-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Formule:
Ge Kookpunt: 2830 °C (1013 hPa) Dichtheid: 5,323 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085310 CAS nummer: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |