Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43986.09 43986.18
43986.09EA 208 EUR
43986.09 43986.18
Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formule: Ge
Kookpunt: 2830 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085310
CAS nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415