Carbon ≥99%, felt, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42107.RF 42107.RR
42107.RFEA 128 EUR
42107.RF 42107.RR
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Carbon
Purity: 99.0% Physical Form: ≈9.86g/10x10cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Kookpunt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3727 °C
Dichtheid: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable