Carbon ≥99%, felt, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43200.RF 43200.RR
43200.RFEA 90.8 EUR
43200.RF 43200.RR
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Carbon
Formule: C
Kookpunt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3727 °C
Dichtheid: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818