Charcoal activated 2mm & down
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10926.22 10926.30
10926.22EA 43.5 EUR
10926.22 10926.30
Charcoal activated 2mm & down
Charcoal activated
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Formule: C
Smeltpunt: 3550 °C
Dichtheid: 2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
Bereik: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818